5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
017437-5G 017437-25G 017437-1G
FLUO017437-5GEA 0 EUR InStock
FLUO017437-5G FLUO017437-25G FLUO017437-1G
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052534
Numéro CAS: 13551-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité