5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
CFF416.5 CFF416.10 CFF416.25 017438-5G 017438-25G 017438-1G
CHMPCFF416.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF416.5 CHMPCFF416.10 CHMPCFF416.25 FLUO017438-5G FLUO017438-25G FLUO017438-1G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00052536
Numéro CAS: 88398-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité