Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
RH00119DA RH00119EA
MAYBRH00119DAEA 0 EUR InStock
MAYBRH00119DA MAYBRH00119EA
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂FN₃O₂
MW: 249,2410 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173917
Numéro CAS: 138907-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité