Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 64.4 EUR InStock
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646333
Numéro CAS: 2164-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité