Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27246.03 H27246.06
H27246.03EA 96.2 EUR InStock
H27246.03 H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50681-25-9 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 244° dec. MDL No.: MFCD00011576
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point de fusion: ∼ 244 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011576
Numéro CAS: 50681-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité