Pyridazine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1907-1GEA 139 EUR InStock
TCIAP1907-1G
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00011576
Numéro CAS: 50681-25-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/82/28993182.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité