3-Methoxypyridazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2078-1G M2078-5G
TCIAM2078-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2078-1G TCIAM2078-5G
3-Methoxypyridazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methoxypyridazine
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,1139 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Numéro MDL: MFCD00234098
Numéro CAS: 19064-65-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838b8745010f978b93b6a233318fd1a8d0fae6f0&vid=838b8745010f978b93b6a233318fd1a8d0fae6f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité