6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14471.06 A14471.14
A14471.06EA 123 EUR InStock
A14471.06 A14471.14
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98% CAS No.: 13327-27-0 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Melting Point: 143-145° Beilstein Reference: 109928
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039720
Numéro CAS: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité