Tin(II) tetrafluoroborate 50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
89669.A1 89669.D5
89669.A1EA 148 EUR InStock
89669.A1 89669.D5
Tin(II) tetrafluoroborate 50% (p/p) en solution aqueuse
Tin(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-97-6 Molecular Formula: B2F8Sn Formula Weight: 292.30 Physical Form: Liquid Density: 1.670 Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00054047
Formule: B₂F₈Sn
MW: 292,30 g/mol
Densité: 1.670
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054047
Numéro CAS: 13814-97-6
EINECS: 237-487-6
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité