2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0291-25GEA 236 EUR InStock
TCIAH0291-25G TCIAH0291-1G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
Formule: C₁₃H₉NO₂
MW: 211,2200 g/mol
Point d'ébullition: 338°C
Numéro MDL: MFCD00005767
Numéro CAS: 835-64-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/36/28970336.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité