3-Amino-5-bromo-1H-indazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33351.03EA 101 EUR InStock
H33351.03 H33351.06
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426696
Numéro CAS: 61272-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité