3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34095.09EA 593 EUR InStock
H34095.09 H34095.03
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05665872
Numéro CAS: 404827-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité