3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 51.5 EUR InStock
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663139
Numéro CAS: 20925-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité