1H-Indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indazole-3-carboxylic acid
I0672-25G I0672-5G
TCIAI0672-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAI0672-25G TCIAI0672-5G
1H-Indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 261°C
Numéro MDL: MFCD00211066
Numéro CAS: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdcc12b4b80b06712fd2c08428a5d3128f9f10f&vid=4fdcc12b4b80b06712fd2c08428a5d3128f9f10f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité