1H-Indazole-4-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34115.03EA 89.9 EUR InStock
H34115.03 H34115.MD H34115.06
1H-Indazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840644
Numéro CAS: 677306-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité