1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32463.MDEA 152 EUR InStock
H32463.MD H32463.03
1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804572
Numéro CAS: 677304-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité