3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 124 EUR InStock
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₆IN₃
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261138
Numéro CAS: 88805-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité