3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20138.03 B20138.06
B20138.03EA 73.8 EUR InStock
B20138.03 B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 5819-40-9 Molecular Formula: C4H5BrN2O Formula Weight: 177.02 Melting Point: 73-75° MDL No.: MFCD00052553
Formule: C₄H₅BrN₂O
MW: 177,02 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052553
Numéro CAS: 5819-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité