3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Synonyms: 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
CFF234.2.5 CFF234.10 017286-2.5G 017286-10G
CHMPCFF234.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF234.2.5 CHMPCFF234.10 FLUO017286-2.5G FLUO017286-10G
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Formule: C₄H₅BrN₂O
MW: 177,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052553
Numéro CAS: 5819-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité