3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
D3772-1G D3772-5G
TCIAD3772-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD3772-1G TCIAD3772-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₈BNO₃
MW: 223,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863910
Numéro CAS: 832114-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&vid=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité