3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
CFF272.1 CFF272.2.5 017319-1G 017319-2.5G
CHMPCFF272.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF272.1 CHMPCFF272.2.5 FLUO017319-1G FLUO017319-2.5G
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₆ClNO
MW: 131,560 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221166
Numéro CAS: 35166-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité