5-(4-Bromophenyl)isoxazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50342.03EA 78.2 EUR InStock
H50342.03 H50342.06
5-(4-Bromophenyl)isoxazole ≥98%
5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183532
Numéro CAS: 7064-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité