4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27557.03EA 24.9 EUR InStock
H27557.03 H27557.14 H27557.06
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,05 g/mol
Point de fusion: 207…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799493
Numéro CAS: 213690-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité