5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oxazole-5-carboxylic acid
H30179.03 H30179.06
H30179.03EA 52.5 EUR InStock
H30179.03 H30179.06
5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 118994-90-4 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: ca 245° dec. MDL No.: MFCD04114931
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 113,07 g/mol
Point de fusion: ∼ 245 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114930
Numéro CAS: 118994-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité