Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
H32542.03 H32542.06
H32542.03EA 54.3 EUR InStock
H32542.03 H32542.06
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Purity: 95% CAS No.: 177760-52-0 Molecular Formula: C6H8N2O3 Formula Weight: 156.14 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD06659907
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659907
Numéro CAS: 177760-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité