4-Oxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
FLUOO0288.1GEA 0 EUR InStock
FLUOO0288.1G TCIAO0288-5G TCIAO0288-1G
4-Oxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Oxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797151
Numéro CAS: 23012-13-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/62/28990562.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité