2-Aminooxazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34360.06EA 526 EUR InStock
H34360.06 H34360.03
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Formule: C₃H₄N₂O
MW: 84,10 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364485
Numéro CAS: 4570-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité