5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0670-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAE0670-1G TCIAE0670-5G
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formule: C₃H₆N₄S
MW: 130,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/02/28968102.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité