5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20443.14EA 123 EUR InStock
B20443.14 B20443.06
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Formule: C₂H₄N₄S
MW: 116,14 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037317
Numéro CAS: 13183-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité