5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Mercapto-1-methyltetrazole
M1081-25G M1081-500G
TCIAM1081-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM1081-25G TCIAM1081-500G
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Formule: C₂H₄N₄S
MW: 116,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037317
Numéro CAS: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9007778b85bae2c2b32a68b9ffbcf23971dd214&vid=f9007778b85bae2c2b32a68b9ffbcf23971dd214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité