5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: BTTBMT
MOLE89914250-25GEA 0 EUR InStock
MOLE89914250-25G
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Formule: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068731
Numéro CAS: 21871-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité