5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: BTTBMT
TCIAB3020-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB3020-25G
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Formule: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Point de fusion: 133°C
Numéro MDL: MFCD00068731
Numéro CAS: 21871-47-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/63/28934463.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité