Iodométhane 2 M dans le tert-butyl méthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
378411000 378418000
378411000.EA 82.3 EUR InStock
378411000. 378418000.
Iodométhane 2 M dans le tert-butyl méthyl éther, AcroSeal®
Iodométhane
Formule: CH₃I
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Stabilizer Silver
Strength 1.90 to 2.20 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité