Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodométhane 2 M dans le tert-butyl méthyl éther

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Méthyle iodureIodure de méthyle

H32660.APEA 292 EUR InStock
H32660.AP H32660.AE
Iodométhane 2 M dans le tert-butyl méthyl éther
Iodométhane
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 41-43°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001073


Formule: CH₃I
MW: 141,94 g/mol
Point d'ébullition: 41…43 °C
Densité: 0,933
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité