α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B3367-25G B3367-5G
TCIAB3367-25GEA 149 EUR InStock
TCIAB3367-25G TCIAB3367-5G
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276760
Numéro CAS: 3381-73-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2b46f02d46f1d637a491fa59fa1f6daafa09e0&vid=1d2b46f02d46f1d637a491fa59fa1f6daafa09e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité