2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30464.03 H30464.06
H30464.03EA 46.6 EUR InStock
H30464.03 H30464.06
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% Molecular Formula: C14H20BClO2 Formula Weight: 266.58 Refractive Index: 1.4965 MDL No.: MFCD12546188
Formule: C₁₄H₂₀BClO₂
MW: 266,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546188
Numéro CAS: 1315277-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité