2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30303.03EA 44.7 EUR InStock
H30303.03 H30303.06
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BClO₂
MW: 266,58 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546184
Numéro CAS: 444094-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité