Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0311-25GEA 102 EUR InStock
TCIAF0311-25G TCIAF0311-5G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0% (par GC)
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formule: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192,11 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00144316
Numéro CAS: 680-15-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/04/28968904.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité