4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 4-Aminocarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, 4-(Aminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
021631-5G 021631-1G
FLUO021631-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021631-5G FLUO021631-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BNO₃
MW: 247,0979 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663887
Numéro CAS: 179117-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité