Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: N-(2-Dimethylaminoethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, 4-(N-[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl)benzeneboronic acid pinacol ester

021857-5G 021857-1G
FLUO021857-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021857-5G FLUO021857-1G
4-(2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₇H₂₇BN₂O₃
MW: 318,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864307
Numéro CAS: 832114-11-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité