2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52765.MD H52765.03
H52765.MDEA 84.3 EUR InStock
H52765.MD H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 874219-16-6 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD03425959
Formule: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425959
Numéro CAS: 874219-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité