4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52986.06EA 169 EUR InStock
H52986.06 H52986.03
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411949
Numéro CAS: 389621-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité