4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52925.MD H52925.03
H52925.MDEA 60.4 EUR InStock
H52925.MD H52925.03
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 397843-67-3 Molecular Formula: C10H14BNO3 Formula Weight: 207.04 Melting Point: 162-167° MDL No.: MFCD04039353
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207,04 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039353
Numéro CAS: 397843-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité