3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53323.03EA 391 EUR InStock
H53323.03
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₅
MW: 195,97 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Numéro MDL: MFCD09027237
Numéro CAS: 913836-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité