Methyl-2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54844.MDEA 175 EUR InStock
H54844.MD H54844.03
Methyl-2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate 96%
Methyl-2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀BrNO₃
MW: 260,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527215
Numéro CAS: 1378874-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité