3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52721.MDEA 141 EUR InStock
H52721.MD
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BClNO₃
MW: 213,43 g/mol
Point de fusion: 164…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363766
Numéro CAS: 850589-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité