4-Chlor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52679.MDEA 108 EUR InStock
H52679.MD
4-Chlor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Chlor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BClNO₃
MW: 241,48 g/mol
Point de fusion: 254…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783866
Numéro CAS: 871332-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité