4-Chloro-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53175.MDEA 149 EUR InStock
H53175.MD
4-Chloro-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
MW: 227,45 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783861
Numéro CAS: 871332-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité