3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52910.MDEA 117 EUR InStock
H52910.MD
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BClNO₃
MW: 239,46 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363770
Numéro CAS: 850589-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité