Sulphachloropyridazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
46778-250MGEA 52.1 EUR InStock
46778-250MG
Sulphachloropyridazine, Supelco®
Sulphachloropyridazine
Formule: C₁₀H₉ClN₄O₂S
MW: 284,7221 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057371
Numéro CAS: 80-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité